Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rechteckige braune HDPE-Flaschen
Artikelnummer. 10310721
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Verschlussgröße:
28 mm
38 mm
48 mm
53 mm
63 mm
Packungsgröße:
12 Stück
4 Stück
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Packungsgröße
10310721 2 l 63 mm 4 Stück
10390761 125 ml 28 mm 12 Stück
10439860 250 ml 38 mm 12 Stück
10505733 500 ml 48 mm 12 Stück
10268630 1 l 53 mm 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10310721 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 20090064
Menge Preis
1 129.00 € / 4 Stück
3 116.10 € / 4 Stück
Bringen Sie Ihre Chemieforschung voran
Verwenden Sie den Aktionscode 28031
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese platzsparenden Flaschen mit robusten Wänden schützen lichtempfindliche Flüssigkeiten und trockene Materialien vor Exposition und der weite Hals erleichtert das Befüllen.
Zum Schutz von lichtempfindlichen Flüssigkeiten oder von trockenen Materialien vor Exposition. Die rechteckigen braunen Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Flaschen benötigen im Regal weniger Platz als herkömmliche runde Flaschen. Diese Flaschen aus hochdichtem Polyethylen haben robuste gerade Seitenwänden und einen weiten Hals für ein einfaches Befüllen. Die ausgezeichnete chemische Resistenz gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole macht diesen Behälter hervorragend geeignet für die Entnahme, das Versenden und das Lagern von Flüssigkeiten oder trockenen Materialien, die UV-Licht gegenüber empfindlich sind.
  • Schraubverschluss aus braunem Polypropylen
  • Braunes HDPE verringert die Durchlässigkeit gegenüber UV-Licht, um lichtempfindliche Flüssigkeiten zu schützen
  • Erfüllt die Lichttransmissionsbestimmungen der US-Pharmakopöe 23.
  • Die rechteckige Form eignet sich ideal für den platzsparenden Einsatz im Gefrierschrank bei bis zu -100° C (-148° F)
  • Durch hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole stellen diese Flaschen ausgezeichnete Behälter für den Schutz Ihrer wertvollen Proben dar
  • Verschlüsse ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen oder Ihre Reagenzien kontaminieren können, sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit†
  • Auslaufsicher†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 64 oz., 2.000 ml
Kapazität (metrisch) 2 l
Farbe Bernsteinfarben
Beschreibung Braune rechteckige Weithalsflasche
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 2 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 51 mm
Material HDPE
Länge (metrisch) 152 mm
Anzahl pro Karton 12
Anzahl pro Packung 4
Sterilität Unsteril
Breite (metrisch) 84 mm
Verschlussfarbe Braun
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 242 mm
Höhe (angloamerikanisch) 9,5 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 63 mm
Durchmesser (metrisch) 152,4 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Kapazität (angloamerikanisch) 64 oz.
Form Rechteckig
Zertifizierung/Konformität Die Flaschen erfüllen die Vorgaben der US-Pharmakopöe 23 in Bezug auf Lichtdurchlässigkeit
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
† Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.