Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rechteckige braune HDPE-Flaschen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10439860
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Verschlussgröße:
28 mm
38 mm
48 mm
53 mm
63 mm
Packungsgröße:
12 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10439860
Marke: Thermo Scientific™ 20090008
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese platzsparenden Flaschen mit robusten Wänden schützen lichtempfindliche Flüssigkeiten und trockene Materialien vor Exposition und der weite Hals erleichtert das Befüllen.
Zum Schutz von lichtempfindlichen Flüssigkeiten oder von trockenen Materialien vor Exposition. Die rechteckigen braunen Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Flaschen benötigen im Regal weniger Platz als herkömmliche runde Flaschen. Diese Flaschen aus hochdichtem Polyethylen haben robuste gerade Seitenwänden und einen weiten Hals für ein einfaches Befüllen. Die ausgezeichnete chemische Resistenz gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole macht diesen Behälter hervorragend geeignet für die Entnahme, das Versenden und das Lagern von Flüssigkeiten oder trockenen Materialien, die UV-Licht gegenüber empfindlich sind.
  • Schraubverschluss aus braunem Polypropylen
  • Braunes HDPE verringert die Durchlässigkeit gegenüber UV-Licht, um lichtempfindliche Flüssigkeiten zu schützen
  • Erfüllt die Lichttransmissionsbestimmungen der US-Pharmakopöe 23.
  • Die rechteckige Form eignet sich ideal für den platzsparenden Einsatz im Gefrierschrank bei bis zu -100° C (-148° F)
  • Durch hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole stellen diese Flaschen ausgezeichnete Behälter für den Schutz Ihrer wertvollen Proben dar
  • Verschlüsse ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen oder Ihre Reagenzien kontaminieren können, sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit†
  • Auslaufsicher†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Beschreibung Braune rechteckige Weithalsflasche
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,1 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Material HDPE
Länge (metrisch) 76 mm
Anzahl pro Karton 72
Anzahl pro Packung 12
Sterilität Unsteril
Breite (metrisch) 51 mm
Verschlussfarbe Braun
Zertifizierung/Konformität Die Flaschen erfüllen die Vorgaben der US-Pharmakopöe 23 in Bezug auf Lichtdurchlässigkeit
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Rechteckig
Höhe (metrisch) 117 mm
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Höhe (angloamerikanisch) 4,6 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 mm
Durchmesser (metrisch) 76,2 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Visa mer Visa mindre
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
† Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.