Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Right-to-Understand Sicherheitsspritzflaschen mit international standardisierter Gefahrenkennzeichnung für aggressive Chemikalien (GHS, Globally Harmonized System).
Artikelnummer. 15333368
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Gelb
Grün
Naturfarben
Weiß
Chemical Label:
Destilliertes Wasser
Entionisiertes Wasser
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Natriumhypochlorit
Packungsgröße:
6 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussfarbe Chemical Label Packungsgröße
15333368 Weiß Natriumhypochlorit 6 Stück
15343368 Naturfarben Entionisiertes Wasser 6 Stück
15393358 Gelb Isopropanol 6 Stück
15323368 Naturfarben Destilliertes Wasser 6 Stück
15363358 Grün Methanol 6 Stück
15333358 Weiß Ethanol 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
WARNUNG: Waschen Sie LDPE-Spritzflaschen von Hand und ausschließlich mit einem milden, nicht scheuernden Reinigungsmittel. Spülen Sie die Flaschen gründlich mit Leitungswasser und abschließend mit destilliertem oder entionisiertem Wasser. Um ein Zerkratzen der Kunststoffoberfläche oder des Aufdrucks zu vermeiden, verwenden Sie keinesfalls scheuernde Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme. LDPE-Spritzflaschen sind NICHT autoklavierbar.
Artikelnummer. 15333368 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 24280506
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
WARNUNG: Waschen Sie LDPE-Spritzflaschen von Hand und ausschließlich mit einem milden, nicht scheuernden Reinigungsmittel. Spülen Sie die Flaschen gründlich mit Leitungswasser und abschließend mit destilliertem oder entionisiertem Wasser. Um ein Zerkratzen der Kunststoffoberfläche oder des Aufdrucks zu vermeiden, verwenden Sie keinesfalls scheuernde Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme. LDPE-Spritzflaschen sind NICHT autoklavierbar.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Right-to-Understand Spritzflaschen dienen der Vermeidung von Chemieunfällen im Labor. Die Flaschen sind gemäß international standardisierter Gefahrenkennzeichnung (GHS, Globally Harmonized System) gekennzeichnet.
Nalgene™ Right-to-Understand LDPE Spritzflaschen dienen der Vermeidung von chemischen Unfällen im Labor. Die Flaschen sind mit Angaben zur chemischen Identifizierung und sicheren Handhabung gemäß geltenden GHS-Vorschriften (GHS – Globally Harmonized System) für sekundäre Laborbehälter etikettiert. Die Spritzflaschen sind sofort für das Umfüllen gebräuchlicher Chemikalien aus Herstellerbehältern verwendbar. Durch ein Entlüftungsventil wird ein Nachtropfen oder Auslaufen verhindert.
  • Die Flaschen bestehen aus hochwertigem Nalgene Material, das nur geringe Mengen an extrahierbaren Substanzen aufweist und unter Laborbedingungen langfristig verwendbar ist
  • Die aufgedruckte Sicherheitsinformation der Flasche entspricht in jeder Hinsicht der international standardisierten Gefahrenkennzeichnung (GHS, Globally Harmonized System).  Um Unklarheiten zu vermeiden, befinden sich keine weiteren Systemkennzeichnungen auf den Flaschen.
  • Farbcodiert zur einfachen und sofortigen  Identifizierung der Chemikalie
  • Fein geformte Spritzdüsen ermöglichen einen geraden Spritzstrahl für sicheres und punktgenaues Dispensieren.
  • Belüftet, um eigenständiges Abgeben zu verhindern
  • Verschluss und Steigrohrhalterung sind aus einem Stück hergestellt und ermöglichen eine gleichmäßige und auslaufsichere Anwendung.
Garantie: Unterliegt der standardmäßigen eingeschränkten Garantie von Thermo Fisher Scientific. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 16 oz., 500 ml
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Weiß
Beschreibung Mit Steigrohr und -halterung
Material LDPE
Anzahl pro Karton 24
Anzahl pro Packung 6
Verschlussfarbe Weiß
Graduierungen Nein
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Chemical Label Natriumhypochlorit
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 28 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Form Zylindrisch
Zertifizierung/Konformität Entspricht den GHS-Etikettierungsrichtlinien
Produkttyp Sicherheitsspülflasche