Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Mason-Flaschen aus PPCO mit Verschluss
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12055107
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12055107 3000 ml -
10224501 500 ml 6 Stück
10234501 1000 ml 6 Stück
10663062 2000 ml 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12055107 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 21153000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00 €
    143.00 € / 6 Stück
    Sparen 10.00 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Transferieren Sie Flüssigkeiten im Labor oder Feld mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Mason-Flaschen mit Verschluss.
Thermo Scientific Nalgene Mason-Flaschen aus Polypropylen eignen sich zusammen mit dem Nalgene-Verschluss (Katalognr. DS2153) zum Umfüllen von Flüssigkeiten und Dekantieren im Labor oder im Freien.
Diese Flaschen mit einem Halsdurchmesser von 70 mm passen auf die meisten Mischer und Anschlüsse oder Deckel mit Mason-Gewinde.
  • 70 mm-Halsöffnung zum Anbringen von Anschlüssen oder Deckeln mit Mason-Gewinde oder mit Osterizer™ oder anderen Mischern mit passenden Gewinden
  • Weite Halsöffnung zur einfachen Befüllung oder Probenahme
  • Autoklavierbar
Im Lieferumfang enthalten:
  • Polypropylen-Schraubverschlüsse
  • Ersatzverschlüsse separat erhältlich (Kat. Nr. 712154-0700)
Hinweise:
  • Vor dem Autoklavieren Verschluss vollständig aufschrauben bzw. Verschluss abnehmen.
  • Mason-Gefäße sind nicht flüssigkeitsdicht. Nicht für den Flüssigkeitstransport empfohlen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 3000 ml (96 oz.)
Kapazität (metrisch) 3000 ml
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 61 mm
Innendurchmesser (metrisch) 155 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigkeitsübertragungsverschluss DS2153-0700
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Anzahl pro Karton 6
Anzahl pro Packung 1
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 246 mm
Höhe (angloamerikanisch) 9,7 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 70 mm
Durchmesser (metrisch) 156 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 96 Unzen
Produkttyp Einmachglas mit Verschluss