Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Dichtkappen für Oak Ridge Zentrifugenröhrchen mit PP-Schraubverschluss und Silikondichtung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10420533
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Ersatz-O-Ring (für Herst. Nr. DS3132-0058)
Ersatz-O-Ring (für Herst. Nr. DS3132-0063)
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10420533 Ersatz-O-Ring (für Herst. Nr. DS3132-0063) 10 Stück
11969436 Ersatz-O-Ring (für Herst. Nr. DS3132-0058) 10 Stück
2 options
Artikelnummer. 10420533
Marke: Thermo Scientific™ 7131320063
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewährleisten auslaufsichere Funktion bei maximaler Drehzahl und >10,000 x g selbst bei kompletter Befüllung
  • Polypropylenverschlüsse mit Silikondichtung
Legen Sie vor dem Autoklavieren den Deckel oder Verschluss auf den Behälter, ohne diesen zuzuschrauben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Silikon
Spitzenmaterial Silikon
Zur Verwendung mit (Geräte) Ersatz-O-Ring (für Herst. Nr. DS3132-0063)