Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Dichtkappen für Oak Ridge Zentrifugenröhrchen mit PP-Schraubverschluss und Silikondichtung
Artikelnummer. 11969436
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Ersatz-O-Ring (für Herst. Nr. DS3132-0058)
Ersatz-O-Ring (für Herst. Nr. DS3132-0063)
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11969436 Ersatz-O-Ring (für Herst. Nr. DS3132-0058) 10 Stück
10420533 Ersatz-O-Ring (für Herst. Nr. DS3132-0063) 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11969436 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 7131320058
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.20 €
    46.70 € / 10 Stück
    Sparen 2.50 €
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gewährleisten Sie einen leckagefreien Betrieb auch bei Höchstgeschwindigkeit. > 10.000 xg, auch im vollen Zustand
  • Polypropylenverschlüsse mit Silikondichtung
Legen Sie vor dem Autoklavieren den Deckel oder Verschluss auf den Behälter, ohne diesen zuzuschrauben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Silikon
Spitzenmaterial Silikon
Zur Verwendung mit (Geräte) Ersatz-O-Ring (für Herst. Nr. DS3132-0058)