Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Einweg-Erlenmeyerkolben mit Schikanenboden aus PETG: Steril
Artikelnummer. 10599592
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
2800 mL
Verschlussgröße:
70 mm
38-430 mm
45-430 mm
Verschlusstyp:
Belüftet
Fest, nicht belüftet
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
4 Stück
6 Stück
†Validierungsordner sind für Kunden als unterstützende Dokumentation während Ihres Produktvalidierungsprozesses erhältlich. Diese vertraulichen Informationen können unter rocregsupport@thermofisher.com angefordert werden. Nach der Anforderung wird Ihnen eine Geheimhaltungsverpflichtung zum Ausfüllen zugesandt.
Artikelnummer. 10599592
Marke: Thermo Scientific™ 41132000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
†Validierungsordner sind für Kunden als unterstützende Dokumentation während Ihres Produktvalidierungsprozesses erhältlich. Diese vertraulichen Informationen können unter rocregsupport@thermofisher.com angefordert werden. Nach der Anforderung wird Ihnen eine Geheimhaltungsverpflichtung zum Ausfüllen zugesandt.
Durch die Verwendung dieser Einweg-Kolben, die ideal für Zellsuspensionskulturen sowie die Herstellung, Mischung oder Lagerung von Medien sind, sparen Sie Vorbereitungszeit und vermeiden ein Kontaminationsrisiko.
Durch die Verwendung von Thermo Scientific™ Nalgene™ Einweg-Erlenmeyerkolben mit Schikaneboden aus PETG, die ideal für Suspensionskulturen sowie Medienherstellung, -mischung oder -lagerung geeignet sind, sparen Sie Vorbereitungszeit und vermeiden ein Kontaminationsrisiko. Das kristallklare PETG ist robust und bruchsicher, sodass die persönliche Sicherheit erhöht wird. Alle Größen sind belüftet oder unbelüftet erhältlich.
  • Sterile Einmalanwendung zur Verringerung des Kontaminationsrisikos
  • Fällt beim Autoklavieren zur Reduzierung biogefährlichen Abfalls in sich zusammen
  • Graduiert zur schnellen Volumenbestimmung
  • Hervorragende Validierungsunterstützung: Validierungsordner auf Anfrage erhältlich†
Hinweis:
† Validierungsordner sind für Kunden als unterstützende Dokumentation während des Produktvalidierungsprozesses erhältlich. Diese vertraulichen Informationen können unter rocregsupport@thermofisher.com angefordert werden. Nach der Anforderung wird Ihnen eine Geheimhaltungsverpflichtung zum Ausfüllen zugesandt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 64 oz.
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Material PETG
Anzahl pro Karton 4
Anzahl pro Packung 1
Form Erlenmeyer
Oberflächenbeschichtung Keine
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Ja
Graduated Ja
Mouth Style Enghals
Sterilität Steril
Bodenform Mit Schikanen
Verschlusstyp Fest, nicht belüftet
Verschlussgröße 45-430 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.