Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific Nalgene™ quadratische Flaschen mit Graduierung; naturfarbenes PPCO mit PP-Verschluss, Großpackung
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10425703
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60mL
125 ml
500mL
1000mL
Verschlussgröße:
24 mm
38 bis 430 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
125 Stück
250 Stück
50 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Packungsgröße
10425703 60mL 24 mm 1000 Stück
11309784 125 ml 38 bis 430 mm 250 Stück
10552035 500mL 38 bis 430 mm 125 Stück
10028872 1000mL 38 bis 430 mm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10425703 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3120160060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1645.00 €
    1509.00 € / 1000 Stück
    Sparen 136.00 €
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 04-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific™ Nalgene quadratische Polypropylen-Copolymer-Flaschen mit Graduierung und Polypropylen-Verschluss sind durchscheinend und lassen den Flüssigkeitsstand erkennen.
Thermo Scientific™ Nalgene quadratische Polypropylen-Copolymer-Flaschen mit Graduierung und Polypropylen-Verschluss sind durchscheinend und lassen den Flüssigkeitsstand erkennen.
Die quadratischen Flaschen zeichnen sich durch ein platzsparendes Design und eine permanente Graduierung aus.
  • Schraubverschluss aus naturfarbenem Polypropylen
  • Tropfsicherer Hals für bequemes Abfüllen
  • Autoklavierbar
  • Beständig gegen Säuren, Alkohole und Basen
  • Temperaturbereich 0° C bis 135° C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 2 oz., 60 ml
Kapazität (metrisch) 60mL
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Quadratische Flasche mit Graduierung
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,6 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 0.71 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Anzahl pro Karton 1000
Anzahl pro Packung 1000
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Graduierungen Permanente Graduierungen
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 83 mm
Breite (angloamerikanisch) 1,61 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3,27 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 24 mm
Durchmesser (metrisch) 41 mm²
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Form Quadratisch
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Produkttyp Quadratische Flasche mit Graduierung