Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische PET-Medienflaschen mit Verschluss: Tabletts in Schrumpffolie verpackt, steril
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10572225
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
650 ml
1 l
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
60 Stück
96 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10572225 250 ml 60 Stück
15488084 125 ml 96 Stück
15485683 650 ml 48 Stück
15431964 1 l 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10572225 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3420400250
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese quadratischen Flaschen gewährleisten eine hervorragende Gasbarriere für die Lagerung und den Versand von flüssigen Medien, Puffern und Seren.
Thermo Scientific™ Nalgene™ quadratische PET-Medienflaschen mit Verschluss bieten ausgezeichnete Gasbarriereeigenschaften zum Lagern und Transportieren von flüssigen Medien, Puffern und Seren. Diese leichten Flaschen sind bruchsicher und steril und besitzen eine platzsparende quadratische Form.
Eigenschaften:
  • Aus Polyethylenterephthalat (PET), mit Verschluss aus Polyethylen hoher Dichte
  • Platzsparendes quadratisches Design
  • Permanente Graduierung und Schrumpfring am Flaschenhals zur Verwendung mit manipulationssicheren Hitzeschrumpfbändern
  • Steril, pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
  • Ausgezeichnete Gas-Barriere, Transparenz und reduzierte CO2- und O2-Durchlässigkeit
  • Flaschen- und Verschlussmaterial sind frei von tierischen Komponenten
  • Auslaufsicher†
Empfohlen für: Zum Lagern und Transportieren flüssiger Chemikalien, Puffer und Seren
Bestellinformationen:
Die Produkte sind auf Kunststoffträgern eingeschweißt. Die Kunststoffträger sind im Innern des Umkartons in Plastikbeuteln doppelt verschweißt. †Der Begriff “auslaufsicher”wird bei Thermo Scientific Nalgene Produkten verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 140 mbar (2 psig) standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 2.3 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,1 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Material PET
Anzahl pro Karton 60
Anzahl pro Packung 30
Sterilität Steril
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Eng
Fit for Purpose Steril
Höhe (metrisch) 140 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5,5 Zoll
Verschlussgröße 38 bis 430 mm
Durchmesser (metrisch) 59 mm
Kapazität (angloamerikanisch) 8,5 oz.
Form Quadratisch
Zertifizierung/Konformität PET-Medienflaschen und HDPE-Verschlüsse erfüllen die gültigen biologischen und pharmazeutischen Prüfnormen einschließl. USP Klasse VI, USP <661.1>
Produkttyp Medienflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
† Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen zwei Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.