Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ quadratische PETG-Medienflaschen mit Verschluss: Nicht steril, auf Tabletts eingeschweißt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10140463
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Verschlussgröße:
20 bis 415 mm
24 bis 415 mm
38 bis 430 mm
53B
Packungsgröße:
12 Stück
200 Stück
24 Stück
280 Stück
40 Stück
60 Stück
96 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
10140463 250 ml 38 bis 430 mm 60 Stück
10561075 30 ml 20 bis 415 mm 280 Stück
10304293 60 ml 24 bis 415 mm 200 Stück
10384333 125 ml 38 bis 430 mm 96 Stück
10262953 500 ml 38 bis 430 mm 40 Stück
10622634 1 l 38 bis 430 mm 24 Stück
10222813 2 l 53B 12 Stück
7 options
Artikelnummer. 10140463
Marke: Thermo Scientific™ 3220200250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verpacken und versenden Sie flüssige Medien, Puffer und Seren mit diesen quadratischen, widerstandsfähigen, schwerwandigen Flaschen, die eine hervorragende Gasbarriere bieten.
Nutzen Sie für Verpackung und Versand von flüssigen Medien, Puffern und Seren die quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Medienflaschen mit Verschluss. Diese dickwandigen und robusten Flaschen stellen eine hervorragende Gassperre dar und sind speziell für die Aufbewahrung von Medien und Seren vorgesehen.
  • Dickwandig und haltbar
  • Bruchsicher
  • Hervorragende Eigenschaften als Gas-Barriere
  • Werden auf Tabletts eingeschweißt geliefert
  • Eingeformte Graduierungen
  • Transparente Flaschen zur einfachen Erkennung des Inhalts
  • Unsteril
  • Auslaufsicher†
Hinweis:
†Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8,5 oz.
Farbe Durchsichtig
Beschreibung 250 ml, 38 – 430 Verschluss, auf Tablett verpackt
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,4 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,1 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbewahrung von Medien und Seren
Material PETG
Anzahl pro Karton 60
Anzahl pro Packung 30
Sterilität Unsteril
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI; FDA-Compliance 21 CFR
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 146 mm
Produkttyp Medienflasche
Höhe (angloamerikanisch) 5,75 in.
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 38 bis 430 mm
Durchmesser (metrisch) 61 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.