Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ quadratische PETG-Medienflaschen mit Verschluss: Nicht steril, auf Tabletts eingeschweißt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521794
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Verschlussgröße:
20 bis 415 mm
24 bis 415 mm
38 bis 430 mm
53B
Packungsgröße:
12 Stück
200 Stück
24 Stück
280 Stück
40 Stück
60 Stück
96 Stück
Artikelnummer. 10561075
Marke: Thermo Scientific™ 3220200030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verpacken und versenden Sie flüssige Medien, Puffer und Seren mit diesen quadratischen, widerstandsfähigen, schwerwandigen Flaschen, die eine hervorragende Gasbarriere bieten.
Nutzen Sie für Verpackung und Versand von flüssigen Medien, Puffern und Seren die quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Medienflaschen mit Verschluss. Diese dickwandigen und robusten Flaschen stellen eine hervorragende Gassperre dar und sind speziell für die Aufbewahrung von Medien und Seren vorgesehen.
  • Dickwandig und haltbar
  • Bruchsicher
  • Hervorragende Eigenschaften als Gas-Barriere
  • Werden auf Tabletts eingeschweißt geliefert
  • Eingeformte Graduierungen
  • Transparente Flaschen zur einfachen Erkennung des Inhalts
  • Unsteril
  • Auslaufsicher†
Hinweis:
†Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Durchsichtig
Beschreibung 30 ml, Verschluss der Größe 20-415, eingeschweißt auf einem Tablett
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,5 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 0.55 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 14 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbewahrung von Medien und Seren
Material PETG
Anzahl pro Karton 280
Anzahl pro Packung 40
Sterilität Unsteril
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI; FDA-Compliance 21 CFR
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 64 mm
Produkttyp Medienflasche
Höhe (angloamerikanisch) 2,5 Zoll
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 20 bis 415 mm
Durchmesser (metrisch) 38 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.