Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ quadratische PETG-Medienflaschen mit Verschluss: steril, auf Tabletts eingeschweißt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10746923
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
1 l
2000 ml
250 ml
30 ml
500 erweitert
500 ml
60 ml
Verschlussgröße:
20 bis 415 mm
24 bis 415 mm
38 bis 430 mm
53B
Packungsgröße:
12 Stück
200 Stück
24 Stück
280 Stück
40 Stück
48 Stück
60 Stück
96 Stück
Product Code. 10746923
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 3420209500
Only null left
Add to basket
Add to basket
Vermeiden Sie kostenintensives Waschen, Entpyrogenisieren und Sterilisieren im Autoklav dank der zertifiziert sterilen Medienflaschen, die sich perfekt für die längerfristige Lagerung von pH-empfindlichen Flüssigkeiten eignen.
Vermeiden Sie kostenintensives Waschen, Depyrogenisieren und Sterilisieren im Autoklav dank der zertifiziert sterilen, quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Medienflaschen mit Verschluss, die sich perfekt für die längerfristige Lagerung von pH-empfindlichen Flüssigkeiten wie Kulturmedien eignen.
Merkmale:
  • Umfangreiche Validierungsunterlagen stehen zu Ihrer Verfügung
  • Aus haltbarem und bruchsicherem Polyethylenterephthalat-G-Copolymer (PETG)2/O2
  • Permanente Graduierung und Schrumpfring am Flaschenhals zur Verwendung mit manipulationssicheren Hitzeschrumpfbändern
  • Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
  • Transparent und mit reduzierter Durchlässigkeit von CO2 und O2
  • Flaschen- und Verschlussmaterial ist frei von tierischen Komponenten
  • Auslaufsicher†
Hinweis:
2 l-Flaschen mit eingeformten Handgriffen.
† Der Begriff “auslaufsicher” gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Kriterien erfüllen: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen von weniger als 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 140 mbar (2psig) standhalten und kein Wasser austritt; B) Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit  100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapazität (metrisch) 500 erweitert
Kapazität (angloamerikanisch) 17,5 oz.
Farbe Durchsichtig
Beschreibung 650 ml, 38 – 430 Verschluss, auf Tablett verpackt
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,9 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,1 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Langzeitlagerung
Material PETG
Anzahl pro Karton 48
Anzahl pro Packung 24
Sterilität Steril
Zertifizierung/Konformität Die Flaschen und Verschlüsse sind zertifiziert gammasterilisiert (SAL 10-6), pyrogenfrei und nicht zytotoxisch und erfüllen die Vorschriften der US-Pharmakopöe Klasse VI.
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Fit for Purpose Steril
Höhe (metrisch) 178 mm
Produkttyp Medienflasche
Höhe (angloamerikanisch) 7 in.
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 38 bis 430 mm
Durchmesser (metrisch) 75 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Show More Show Less
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.