Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Polycarbonat-Flaschen mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10291751
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
126 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Verschlussgröße:
20 mm
24 mm
38 – 430 mm
53B
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10291751
Marke: Thermo Scientific™ 20150060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lagern Sie wässrige Lösungen in diesen haltbaren, autoklavierbaren quadratischen Polycarbonat-Flaschen. Auch ideal zur Kurzzeitlagerung von Medien.
Bewahren Sie wässrige Lösungen in den haltbaren und autoklavierbaren quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat-Verschlussflaschen auf. Diese Flaschen eignen sich auch perfekt zur Kurzzeitaufbewahrung von Medien, und ihre quadratische Form ermöglicht eine problemlose Handhabung. Nur aus hochwertigen Kunststoffen in Laborqualität für zuverlässig geringfügig laugungsfähige und extrahierbare Substanzen.
Eigenschaften:
  • Das quadratische Format ermöglicht die optimale Platznutzung im Tiefkühlgerät bei bis zu -135 °C (-275 °F)
  • Die ausgezeichnete Transparenz vereinfacht die Ermittlung von Füllständen
  • 2 Liter-Größe mit eingeformten Handgriffen, die beim Tragen und Ausgießen des Inhalts helfen
  • Eingearbeitete Graduierungen zum einfachen Dosieren
  • Autoklavierbar, transparent, auslaufsicher†, graduiert
Im Lieferumfang enthalten:
Auslaufsichere† Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Verschluss abnehmen bzw. Schraubverschluss vollständig abschrauben. Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Flasche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 2 oz., 60 ml
Kapazität (metrisch) 60 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Quadratische Enghalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Enthält Auslaufsichere Schraubverschlüsse aus Polypropylen
Material Polycarbonat
Anzahl pro Karton 96
Anzahl pro Packung 12
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Graduierungen Ja
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI; FDA – 21 CFR
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 83 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Breite (angloamerikanisch) 1,58 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3,25 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 24 mm
Durchmesser (metrisch) 41 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.