Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Polycarbonatflaschen mit Graduierung, ohne Verschluss: Verpackt auf Tablett
GREENER_CHOICE
Produktkode p-4521958
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek
40 Stück
60 Stück
96 Stück
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15246707
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 3620150125
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Entscheiden Sie sich für diese haltbaren, autoklavierbaren Flaschen mit einem einfach zu handhabenden quadratischen Design für die Lagerung wässriger Lösungen und die Kurzzeitlagerung von Medien.
Entscheiden Sie sich für quadratische Thermo Scientific™ Nalgene Polycarbonat-Flaschen mit Skala zur Lagerung wässriger Lösungen und zur Kurzzeitlagerung von Medien. Diese Flaschen sind haltbar, autoklavierbar und dank ihres quadratischen Designs praktisch in der Handhabung.
  • Durchsichtig
  • Praktische quadratische Form
  • Autoklavierbar
  • Auch bei niedrigen Temperaturen widerstandsfähig und haltbar
  • Mit permanenter Graduierung und tropfsicherer Halsöffnung
Bestellinformationen:
Ohne Verschlüsse auf Tabletts verpackt, diese sind separat erhältlich (Serie 362150).
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Verschluss abnehmen bzw. Schraubverschluss vollständig abschrauben. Bitte nur leer autoklavieren. Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Flasche.
Flaschen mit farbigen Verschlüssen, die separat erhältlich sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Fassungsvermögen 4 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Durchsichtig
Beschreibung Quadratische Flasche mit Graduierung
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,1 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,1 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Material Polycarbonat
Anzahl pro Karton 96
Anzahl pro Packung 24
Sterilität Unsteril
Graduierungen Permanente Graduierungen
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1580 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI.
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 110 mm
Produkttyp Quadratische Flasche mit Graduierung
Höhe (angloamerikanisch) 4,3 Zoll
Verschlussgröße 38 bis 430 mm
Durchmesser (metrisch) 54 mm²
Verschlusstyp Schraubverschluss (separat zu bestellen)
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Vis mere Vis mindre
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.