Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ quadratische HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss: Großpackung
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10324723
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60mL
175ml
250mL
500mL
1000mL
Verschlussgröße:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
125 Stück
250 Stück
50 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Packungsgröße
10324723 250mL 43 mm 250 Stück
10019112 60mL 28 mm 1000 Stück
15568329 175ml 38 mm 250 Stück
10503385 500mL 53 mm 125 Stück
10661864 1000mL 63 mm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10324723 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3121140008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    559.00 €
    503.00 € / 250 Stück
    Sparen 56.00 €
    10% Rabatt
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die quadratischen Weithalsflaschen mit permanenten Graduierungen und gleichmäßigen Wänden, die widerstandsfähig gegen Risse oder Löcher sind, ermöglichen ein einfaches Befüllen und Ausgießen.
Die quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss vereinfachen das Befüllen und Ausgießen und verfügen über permanente Graduierungen zum leichten Abmessen sowie stabile, gleichmäßige Wände, die widerstandsfähig gegen Risse oder Löcher sind. Die durchscheinenden Flaschen lassen den Flüssigkeitsstand erkennen und besitzen eine platzsparende quadratische Form.
Merkmale:
  • Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen und Ausgießen
  • Chemikalienbeständig und bruchsicher
  • Auslaufsichere† Polypropylenverschlüsse ohne Einlagen
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250mL
Farbe Naturfarben
Beschreibung Quadratische Weithalsflasche
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.3 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 33mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 250
Anzahl pro Packung 250
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 116 mm
Breite (angloamerikanisch) 2,44 in.
Höhe (angloamerikanisch) 4,5 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 43 mm
Durchmesser (metrisch) 61 mm²
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Form Quadratisch
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Produkttyp Quadratische Weithalsflasche
Show More Show Less
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.