Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Absperrhähne
Beschreibung
Erreichen Sie eine zuverlässige, genaue Flusskontrolle von Flüssigkeiten in Liquid-Handling-Systemen durch den Einsatz von Thermo Scientific™ Nalgene™ Absperrhähnen. Sie sind hervorragend für genaues Befüllen oder Dispensieren in ortsgebundenen Flüssigkeitsübertragungssystemen mit Einwegflussrichtung geeignet. Die Zweiwegehähne haben an beiden Enden gerillte Schlauchanschlüsse.
- An die gerillten Schlauchanschlüsse an beiden Enden können 1/2″ bis 5/16″ dicke Schläuche angeschlossen werden
- Aus Polypropylen mit Teflon™ TFE-Stopfen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Sperrhahn |
| Stopfenöffnung | 2 mm |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Anzahl pro Karton | 6 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Internes Flüssigkeitstransfersystem |
| Plug Material | Polypropylen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.