Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Geradwandige Weithalsbehälter aus Polycarbonat mit Verschluss
Artikelnummer. 10740982
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
38mm
43 mm
53 mm
70 mm
120 mm
Packungsgröße:
4 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Packungsgröße
10740982 60 ml 53 mm 4 Stück
10710982 15 ml 38mm 4 Stück
10312621 30 ml 43 mm 4 Stück
10762532 125 ml 70 mm 4 Stück
10290881 250 ml 70 mm 4 Stück
10622361 500 ml 120 mm 4 Stück
10578661 1000 ml 120 mm 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10740982 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 21160060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.80 €
    19.50 € / 4 Stück
    Sparen 2.30 €
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sammeln und lagern Sie Pasten, Feststoffe, Proben und Labormittel in diesen gradwandigen, transparenten, äußerst stoßfesten und vielseitigen Weithalsgläsern.
Sammeln und lagern Sie Pasten, Feststoffe, Proben und Labormittel in den gradwandigen, glasklaren Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithalsdosen. Dank des großen Temperaturbereichs (-135 °C bis °135 °C) sind diese Dosen eine ausgezeichnete Wahl für den Einsatz in Kühlräumen und -geräten genauso wie beim Autoklavieren. Nur aus hochwertigen Kunststoffen in Laborqualität für zuverlässig geringfügig laugungsfähige und extrahierbare Substanzen. Diese extrem stoßfesten Dosen sind äußerst vielseitig. Nicht flüssigkeitsdicht.
  • Ausgezeichnet für den Einsatz in Kühlräumen und -geräten geeignet — Inhalt einfach zu sehen
  • Große Öffnung und gerade Wände ermöglichen ungehinderten Zugriff und problemlose vollständige Entnahme von Proben
  • Dosen mit 15, 30 und 60 ml haben naturfarbene Polypropylen-Deckel
  • Dosen mit 125 ml bis 1 l haben weiße Polypropylen-Deckel mit umlaufender Innenfurche zum besseren Stapeln
  • 125 und 250 ml-Flaschen passen zu Osterizer™ und anderen Mischern mit Mason-Gewinden; empfohlen für die Verwendung mit dem entsprechenden Flüssigkeitstransferverschluss (DS2153-0700).
  • Nicht flüssigkeitsdicht; nicht für den Transport von Flüssigkeiten empfohlen
  • Autoklavierbar/transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 2 oz., 60 ml
Kapazität (metrisch) 60 ml
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,8 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.7 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 43 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung
Enthält Deckel
Material Polycarbonat
Anzahl pro Karton 48
Anzahl pro Packung 4
Gewicht (metrisch) 26 g
Klarheit Klar
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 45 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,9 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 mm
Durchmesser (metrisch) 48 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Form Rund
Produkttyp Geradwandiges Gefäß