Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Geradwandige Weithalsbehälter aus Polycarbonat mit Verschluss
Beschreibung
Sammeln und lagern Sie Pasten, Feststoffe, Proben und Labormittel in den gradwandigen, glasklaren Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithalsdosen. Dank des großen Temperaturbereichs (-135 °C bis °135 °C) sind diese Dosen eine ausgezeichnete Wahl für den Einsatz in Kühlräumen und -geräten genauso wie beim Autoklavieren. Nur aus hochwertigen Kunststoffen in Laborqualität für zuverlässig geringfügig laugungsfähige und extrahierbare Substanzen. Diese extrem stoßfesten Dosen sind äußerst vielseitig. Nicht flüssigkeitsdicht.
- Ausgezeichnet für den Einsatz in Kühlräumen und -geräten geeignet — Inhalt einfach zu sehen
- Große Öffnung und gerade Wände ermöglichen ungehinderten Zugriff und problemlose vollständige Entnahme von Proben
- Dosen mit 15, 30 und 60 ml haben naturfarbene Polypropylen-Deckel
- Dosen mit 125 ml bis 1 l haben weiße Polypropylen-Deckel mit umlaufender Innenfurche zum besseren Stapeln
- 125 und 250 ml-Flaschen passen zu Osterizer™ und anderen Mischern mit Mason-Gewinden; empfohlen für die Verwendung mit dem entsprechenden Flüssigkeitstransferverschluss (DS2153-0700).
- Nicht flüssigkeitsdicht; nicht für den Transport von Flüssigkeiten empfohlen
- Autoklavierbar/transparent
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 4 oz., 125 ml |
| Kapazität (metrisch) | 125 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,5 Zoll |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 2,5 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 64 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung |
| Enthält | Deckel |
| Material | Polycarbonat |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.