Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Teflon™ Low Particulate Bottles
Artikelnummer. p-4521888
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
24 mm
28 mm
38 mm
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11319684
Marke: Thermo Scientific™ 3816000004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese für Partikel- und Spurenmetalle zertifizierten Flaschen gewährleisten eine optimale Lagerung und Probenahme von pharmazeutischen Wirkstoffen und Zwischenprodukten.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flaschen mit Verschluss und niedrigem Partikel-/Metallgehalt aus Teflon™ FEP, die für die Aufnahme von weniger als 20 Partikeln pro ml bei 0.3 μm und höher zertifiziert sind, ermöglichen eine optimale Probenentnahme und Lagerung von pharmazeutischen Wirkstoffen und Zwischenprodukten. Spurenelemente sind nach dem Gehalt von Mikrogramm pro Liter (ppb) zertifiziert. Das Produkt ist ideal zur Aufbewahrung von hochreinen Chemikalien geeignet und enthält ein Qualitätszertifikat als Nachweis, dass das Produkt gemäß Spezifikationen getestet und freigegeben wurde.
Merkmale:
  • Auf Partikel- und Spurenmetallgehalt zertifiziert
  • Einlagenlose Tefzel™ Schraubverschlüsse aus ETFE sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit†, ohne dass Einlagen verwendet werden, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen oder Ihre Reagenzien kontaminieren können
  • Flexibilität, Stoßfestigkeit und hervorragende Sicht auf den Inhalt für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten im Labor
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen fast alle Laborchemikalien
  • Eignen sich hervorragend zum Aufbewahren hochreiner Chemikalien
  • Nicht steril, autoklavierbar
  • Durchscheinend
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Durchsichtig
Innendurchmesser (metrisch) Hals 17 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Storage, Transportation ​
Material Teflon-FEP
Anzahl pro Karton 6/Cs.
Anzahl pro Packung Je 1
Sterilität Unsteril
Temperaturbereich (metrisch) -100°C to 260°C
Verschlussfarbe Weiß
Format Low Particulate/Low Metals Bottle
Niedriger Partikelgehalt Ja
Halsausführung 24 mm
Zertifizierung/Konformität Auf Partikel- und Spurenmetallgehalt zertifiziert
. Metalle zertifiziert für die folgenden Mikroliter-Konzentrationen (ppb): <0.20 Hg, <0.5 Be, <1.0 As, Cd, Pb, <2.0 Sb, Se, <5.0 Ag, Co, Cr, Cu, Mn, Tl, V, <10 Ba, Ni, Zn, <75 Al, <100 Ca, Fe, K, Na. Zertifiziert <20 Partikel enthalten
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 115 mm
Produkttyp Flasche mit niedrigem Partikel-/Metallgehalt
Breite (angloamerikanisch) 1,8 in.
Höhe (angloamerikanisch) 4,52 Zoll
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Tefzel ETFE
Verschlussgröße 24 mm
Durchmesser (metrisch) 46 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Arbeitsablaufschritt Upstream process solution storage. Upstream Validation. Downstream process solution storage. Downstream Validation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche, dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.