Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Teflon™ FEP-Scheidetrichter mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4525024
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250mL
500 ml
1000mL
2000mL
Enthält:
28 mm-Verschluss
33-mm-Verschluss
43-mm-Verschluss
53-mm-Verschluss
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
4 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Enthält unitSize
10425431 125 ml 28 mm-Verschluss 4 Stück
10558311 250mL 33-mm-Verschluss 4 Stück
10684291 500 ml 43-mm-Verschluss 4 Stück
10180401 1000mL 53-mm-Verschluss 1 Stück
10120551 2000mL 53-mm-Verschluss 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10425431 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 43010125
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nutzen Sie diese chemisch inerten, durchscheinenden und autoklavierbaren Trichter mit TFE-Hahn. Chemisch beständig, auslaufsicher und keine Einfettung nötig.
Nutzen Sie diesen chemisch inerten, durchscheinenden und autoklavierbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ Teflon® FEP-Scheidetrichter mit TFE-Sperrhahn. Die TFE-Hahn/Küken-Komponente hat eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit, ist auslaufsicher† und muss nicht gefettet werden – chemische Desinfektion ist möglich. Sie sind desweiteren durchsichtiger als unsere Polypropylen-Scheidetrichter. Mit allen gängigen Laborreagenzien und -lösungsmitteln kompatibel. Im Gegensatz zu Scheidetrichtern aus Glas kann nichts absplittern und sie werden auch nicht brüchig.
Eigenschaften:
  • Bruchsicher und undurchlässig für alle Chemikalien, die in Scheidetrichtern verwendet werden
  • Keine Phthalate, die Analysen kontaminieren
  • Für den Einsatz in radiologischen und Gefahrenstoff-Trennvorgängen geeignet
  • Autoklavierbar/auslaufsicher
  • Stiellänge: 65mm
Im Lieferumfang enthalten:
Teflon™ FEP-Trichter, TFE-Absperrhahn und Tefzel™ ETFE-Schraubverschluss
Bestellinformationen:
Ersatzhahn für die Größen 125 ml bis 1 l: Kat. Nr. 714301-1025. Ersatzhahn mit Küken für die 2 l-Größe: Kat. Nr. 714301-1050
Hinweis:
Der Trichter ist autoklavierbar, der Hahn kann chemisch sterilisiert werden. Eine Schmierung der Absperrhähne ist nicht erforderlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 125 ml
Material Teflon FEP
Höhe (metrisch) 258 mm
Enthält 28 mm-Verschluss
Menge 1 Stück/Packung; 4 Stück/Karton
Produkttyp Separatory Funnel
Teflon™ und Tefzel™ sind eingetragene Warenzeichen von DuPont und werden von Nalgene Nunc International Corporation unter Lizenz verwendet.
† Der Begriff auslaufsicher wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) Verschlusssysteme für Flaschen/Kolben/Trichter mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt; b) Verschlusssysteme für Flaschen/Kolben/Trichter mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang standhalten, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.