Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Drehmomentschlüssel-Adapter für Polypropylen-Verschlüsse
Artikelnummer. 10232863
Change view
Click to view available options
Verschlussgröße:
11 mm (MPV mit hohem Profil)
11 mm (MPV mit niedrigem Profil)
13 bis 415 mm
20 bis 415 mm
24 bis 415 mm
28 bis 415 mm
38 bis 415 mm
38 bis 430 mm
43 bis 415 mm
48 bis 415 mm
53 bis 415 mm
53B
63 bis 415 mm
83B
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Verschlussgröße unitSize
10232863 63 bis 415 mm 1 Stück
10680904 11 mm (MPV mit niedrigem Profil) -
10304533 11 mm (MPV mit hohem Profil) 1 Stück
10542035 13 bis 415 mm 1 Stück
10777093 20 bis 415 mm 1 Stück
10436853 24 bis 415 mm 1 Stück
10542995 28 bis 415 mm 1 Stück
10314723 38 bis 415 mm 1 Stück
10707103 43 bis 415 mm 1 Stück
10651674 48 bis 415 mm -
10777273 53 bis 415 mm 1 Stück
10543955 53B 1 Stück
10282283 83B 1 Stück
10314293 38 bis 430 mm 1 Stück
14 options
Artikelnummer. 10232863
Marke: Thermo Scientific™ 21950063
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Erreichen Sie genaue Drehmomentmessungen beim Anbringen von Flaschenverschlüssen mit dem spezifischen Drehmomentschlüssel-Adapter für Propylen-Verschlüsse.
Profitieren Sie von genauen Drehmomentmessungen beim Anbringen von Verschlüssen mit dem Thermo Scientific™ Nalgene™ Drehmomentschlüssel-Adapter für Polypropylen-Verschlüsse. Das präzise Anziehen von Nalgene Verschlüssen ist entscheidend, damit die Produkte auslaufsicher† verschlossen werden können.
  • Epoxid
  • Speziell für Nalgene Verschlüsse aus Polypropylen entwickelt
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Nalgene Drehmomentschlüssel (2195-6169 und -6177) † Der Begriff auslaufsicher wird bei Thermo Scientific Nalgene Produkten verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 140 mbar (2 psig) standhalten und kein Wasser austritt, b) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Anschlüsse
Verschlussgröße 63 bis 415 mm
Antriebsgröße 3/8 Zoll
Zur Verwendung mit (Geräte) Nalgene Drehmomentschlüssel (Kat. Nr. 2195, 6169 und -6177)
Material Epoxid
Anzahl pro Packung Je 1
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.