Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Torque Wrench Fittings for ETFE Closures
Beschreibung
Profitieren Sie von genauen Drehmomentmessungen beim Anbringen von Verschlüssen mit dem Thermo Scientific™ Nalgene™ Drehmomentschlüssel-Adapter für ETFE-Verschlüsse. Das korrekte Anzugsdrehmoment ist entscheidend für die auslaufsichere† Dichtigkeit.
- Widerstandsfähige Konstruktion aus Epoxidharz
- Speziell für Nalgene ETFE-Verschlüsse entwickelt
Kompatibel mit:
Kompatibel mit Thermo Scientific Nalgene Drehmomentschlüssel (2195-6169) † Der Begriff auslaufsicher wird bei Thermo Scientific Nalgene Produkten verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt, b) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Anschlüsse |
| Verschlussgröße | 43 bis 415 mm |
| Antriebsgröße | 1/4 in. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Nalgene Drehmomentschlüssel (Kat. -Nr. 2195-6169) |
| Material | Epoxid |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.