Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Nalgene™ wiederverwendbare Filterhalter mit Empfänger
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Filterhardware und das Zubehör wurden für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt und können in Verbindung mit unseren verschiedenen Serien von Filtergeräten verwendet werden.
- Absauganschlüsse passen nahtlos in Nr. 8 Stopfen.
- Der PTFE-Hahn an jedem Ventil unterbricht den Durchfluss, sobald weniger als drei Auslässe belegt sind.
- Gleichzeitige Vakuumfiltration mit erhöhtem Filtratvolumen bei der Partikel- und mikrobiologischen Analyse
- Verwendbar mit Nalgene Analysefiltertrichtern und mit den meisten Filtertrichtern, die auf Nr. 8 Stopfen passen
- Edelstahlleiste mit seitlichen Griffen (links und rechts)
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Nalgene Analytical Filter Funnels and Test Filter Funnels |
| Material | Edelstahl |
| Auslassanschluss | 9.5 mm (0.38 in.) |
| Art des Auslasses | Two-way valve with vent port |
| Typ | Vakuumkammer |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.