Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithalsverschlussflaschen aus Teflon™ FEP, 500 ml
Artikelnummer. 11311634
Click to view available options
:
Fassungsvermögen:16 oz (500 ml)
Artikelnummer. 11311634
Marke: Thermo Scientific™ 21000016
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Nalgene Weithalsflaschen aus Teflon FEP mit Tefzel-Verschlüssen aus ETFE besitzen eine hervorragende thermische und chemische Beständigkeit.
Thermo Scientific Nalgene Weithalsflaschen aus Teflon FEP mit Tefzel-Verschlüssen aus ETFE besitzen eine hervorragende thermische und chemische Beständigkeit.
Diese chemisch äußerst widerstandsfähigen Flaschen aus Fluorpolymer sind autoklavierbar und eignen sich gut für die Spurenelementanalyse sowie für organische Lösungsmittel.
Eigenschaften:
  • Durchsichtig
  • Temperaturbeständig von -105 °C (-157 °F)
  • Mit Tefzel™ Schraubverschlüssen aus ETFE
  • Auslaufsicher†
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Gewindeverbindungen vollständig trennen bzw. Verschluss abnehmen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Weithalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 38mm
Material Teflon FEP
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Halsausführung 48 mm
Zertifizierung/Konformität CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 165mm
Produkttyp Weithalsflasche
Höhe (angloamerikanisch) 6,49 in.
Verschlussmaterial Tefzel ETFE
Verschlussgröße 48 mm
Durchmesser (metrisch) 71mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
† Der Begriff „auslaufsicher“ wird bei Thermo Scientific Nalgene Produkten verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 140 mbar (2 psig) standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.