Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Bottles Made of Teflon™ FEP with Closure
Artikelnummer. 15931481
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
43 mm
48 mm
53 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 15931481
Marke: Thermo Scientific™ 21000016
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Führen Sie mit diesen temperatur- und chemikalienresistenten FEP-Flaschen Spurenmetallanalysen und Anwendungen mit organischen Lösungsmitteln durch.
Mit den temperatur- und chemikalienbeständigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Teflon™ FEP-Weithalsflaschen können Sie Spurenmetallanalysen und Anwendungen mit organischen Lösungsmitteln durchführen. Die komplett aus Fluorpolymer gefertigten Flaschen sind autoklavierbar und können in kochender Salpetersäure ultragereinigt werden.
Eigenschaften:
  • Durchsichtig
  • Temperaturbeständig von -105 °C (-157 °F)
  • Mit Tefzel™ Schraubverschlüssen aus ETFE
  • Auslaufsicher†
Hinweis:
Vor dem Autoklavieren Gewindeverbindungen vollständig trennen bzw. Verschluss abnehmen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 38mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Storage, Transportation ​
Material Teflon FEP
Sterilität Unsteril
Temperaturbereich (metrisch) -100°C to 260°C
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Halsausführung 48 mm
Zertifizierung/Konformität CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 165mm
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Höhe (angloamerikanisch) 6,49 Zoll
Verschlussmaterial Tefzel ETFE
Verschlussgröße 48 mm
Durchmesser (metrisch) 71mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Arbeitsablaufschritt Upstream process solution storage. Upstream Validation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.