Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ IP2-Weithalsflaschen aus HDPE mit Verschluss: Großpackung
Beschreibung
Lagern und transportieren Sie flüssige Reagenzien mit Thermo Scientific™ Nalgene™ IP2-Weithalsflaschen aus HDPE mit Verschluss. Hergestellt aus robustem Polyethylen hoher Dichte sind diese Flaschen für diejenigen, die ihre eigene Kombinationsverpackungen entwickeln, produzieren und zertifizieren lassen, empfehlenswert.
- HDPE-Flaschen mit PP-Verschluss, Großpackung
- Weithalsflaschen
- Erfüllen IATA- und ICAO-Vorschriften
- Für Kombinationsverpackungen
- Auslaufsicher
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden lose in getrennten Polybeuteln im selben Karton geliefert
Empfohlen für:
Aufbewahrung und Transport flüssiger Reagenzien. †Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 8 oz., 250 ml |
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 8 oz. |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | IP2-Weithalsflaschen |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 33 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 33 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufbewahrung und Transport von Flüssigreagenzien |
| Höhe (metrisch) mit Verschluss | 131 mm |
| Material | HDPE |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.