Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Weithals-Verpackungsflaschen mit Verschluss: Großpackung
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10757463
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
28 bis 415 mm
38 bis 415 mm
43 bis 415 mm
53 bis 415 mm
63 bis 415 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
125 Stück
250 Stück
50 Stück
500 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Packungsgröße
10757463 250 ml 43 bis 415 mm 250 Stück
10374243 30 ml 28 bis 415 mm -
10171233 60 ml 28 bis 415 mm 1000 Stück
10600724 125 ml 38 bis 415 mm 500 Stück
10059302 500 ml 53 bis 415 mm 125 Stück
10563765 1000 ml 63 bis 415 mm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10757463 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3121890008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    365.21 €
    335.00 € / 250 Stück
    Sparen 30.21 €
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Versenden und lagern Sie diese robusten, auslaufsicheren Kunststoffflaschen, die einfach zu befüllen und chemikalienbeständig sind.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithals-Verpackungsflaschen aus HDPE, die leicht zu befüllen und beständig gegen Chemikalien sind, können sicher versendet und gelagert werden. Diese Weithalsflaschen aus Polyethylen hoher Dichte werden für eine höhere Festigkeit und gleichmäßige Wandstärke im Spritzgussverfahren hergestellt.
Merkmale:
  • Robuste Kunststoffkonstruktion
  • Aus hochreinen, für Lebensmittel geeigneten Kunststoffen hergestellt
  • Schraubverschlüsse aus Polypropylen
  • Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Weithals-Verpackungsflaschen
Innendurchmesser (metrisch) Hals 33 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 250
Anzahl pro Packung 250
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Halsausführung 43 mm
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 131 mm
Breite (angloamerikanisch) 2,4 in.
Höhe (angloamerikanisch) 5,15 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 43 bis 415 mm
Durchmesser (metrisch) 61 mm
Verschlusstyp Schraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt)
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Form Rund
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Produkttyp Weithals Packerflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.