Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss
Artikelnummer. 10298320
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Packungsgröße
10298320 60 ml 28 mm 12 Stück
10360161 30 ml 28 mm 12 Stück
10044180 125 ml 38 mm 12 Stück
10657681 250 ml 43 mm 12 Stück
10116230 500 ml 53 mm 12 Stück
10167120 1 l 63 mm 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10298320 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 21030002
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
In der stoßfesten LDPE-Weithalsverschlussflasche erkennen Sie deutlich den Flüssigkeitsstand.
In der stoßfesten Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Weithalsflasche mit Verschluss erkennen Sie deutlich den Flüssigkeitsstand. Die durchscheinenden Flaschen aus Polyethylen mit niedriger Dichte eignen sich ideal für die Lagerung von Chemikalien und Standards sowie zum Sammeln und Speichern von destilliertem Wasser. Der äußerst geringe Spurenelementgehalt von LDPE macht die Flaschen ideal für die Spurenelementanalyse. Hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole. Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen Garantiert auslaufsicher†
  • Der äußerst geringe Spurenelementgehalt von LDPE macht die Flaschen ideal für die Spurenelementanalyse
  • Vielseitige Flasche mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole; geeignet für den Transport von Flüssigkeiten
  • Geeignet zur Langzeitlagerung im Tiefkühlgerät bis -100 °C (-148 °F)
  • Die einlagenfreien Verschlüsse sorgen für Auslaufsicherheit† ohne das Risiko von Faltenbildung der Einlagen, die zu Undichtigkeiten führen und Lösungen kontaminieren können.
Im Lieferumfang enthalten:
Polypropylen-Schraubverschlüsse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 2 oz., 60 ml
Kapazität (metrisch) 60 ml
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Weithalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 21 mm
Material LDPE
Anzahl pro Karton 72
Anzahl pro Packung 12
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Halsausführung 28 mm
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 86 mm
Breite (angloamerikanisch) 1,53 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3,39 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28 mm
Durchmesser (metrisch) 39 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Form Rund
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.