Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Braune Weithals-Verpackungsflaschen aus lichtundurchlässigem HDPE, mit Verschluss: Großpackung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10364723
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
28 bis 415 mm
38 bis 415 mm
43 bis 415 mm
53 bis 415 mm
63 bis 415 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
125 Stück
250 Stück
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
10364723 125 ml 38 bis 415 mm 500 Stück
10212723 30 ml 28 bis 415 mm 1000 Stück
10354723 60 ml 28 bis 415 mm 1000 Stück
10475893 250 ml 43 bis 415 mm 250 Stück
10707463 500 ml 53 bis 415 mm 125 Stück
10334103 1000 ml 63 bis 415 mm 50 Stück
6 options
Artikelnummer. 10364723
Marke: Thermo Scientific™ 3121850004
Only null left
Add to basket
Add to basket
Schützen Sie den Inhalt mit diesen braunen, lichtundurchlässigen HDPE-Flaschen vor UV-Licht.
Die braunen Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithals-Verpackungsflaschen aus lichtundurchlässigem HDPE mit Verschluss schützen den Inhalt vor UV-Licht. Diese Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte erfüllen die Anforderungen des US-Arzneimittelbuches USP (neueste Ausgabe) an lichtbeständige Behälter.
Merkmale:
  • Brauner Verschluss aus Polypropylen
  • Der weite Hals ermöglicht leichtes Befüllen und Dosieren von Flüssigkeiten und Pulver.
  • Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Fassungsvermögen 4 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Braun
Beschreibung Weithals-Verpackungsflaschen
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 500
Anzahl pro Packung 500
Verschlussfarbe Braun
Halsausführung 38 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Die Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Das Produkt erfüllt die aktuell geltenden Vorschriften der US-Pharmakopöe USP für lichtbeständige Behälter.
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 99 mm
Produkttyp Verpackungsflasche
Breite (angloamerikanisch) 1,99 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3,92 in. (mit Verschluss); 3,78 in. (ohne Verschluss)
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 415 mm
Durchmesser (metrisch) 50 mm
Verschlusstyp Schraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt)
Show More Show Less
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.