Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Weithalsflaschen mit Verschluss: Großpackung, autoklavierbar
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10088822
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
125 ml
250mL
500mL
1000mL
Verschlussgröße:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
125 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
10088822 500mL 53 mm 125 Stück
10649953 30 ml 28 mm 1000 Stück
10079492 125 ml 38 mm 500 Stück
10334583 250mL 43 mm 250 Stück
10304683 1000mL 63 mm -
5 options
Artikelnummer. 10088822
Marke: Thermo Scientific™ 3121050016
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lagern Sie Materialien in den auslaufsicheren Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Weithalsflaschen, die dank der weiten Öffnungen ein einfaches Befüllen ermöglichen.
Lagern Sie Materialien in den auslaufsicheren† Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Weithalsflaschen, die dank der weiten Öffnung ein einfaches Befüllen und Ausgießen ermöglichen. Diese durchscheinenden Flaschen aus Polypropylen-Copolymer besitzen eine höhere Transparenz als Flaschen aus Polyethylen mit hoher Dichte.
  • Verschlüsse aus Polypropylen
  • Die gleichmäßigen Wände sind widerstandsfähig gegen Risse oder Löcher
  • Autoklavierbar
  • Großpackung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 16 oz., 500 ml
Kapazität (metrisch) 500mL
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Weithalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 44mm
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Anzahl pro Karton 125
Anzahl pro Packung 125
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Halsausführung 53mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 168 mm
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Breite (angloamerikanisch) 2,85 in.
Höhe (angloamerikanisch) 6,61 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 mm
Durchmesser (metrisch) 73 mm
Verschlusstyp Schraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt)
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.