Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy PPCO-Weithalsflaschen mit Verschluss
Artikelnummer. 11339624
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 11339624
Marke: Thermo Scientific™ 21870016
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy PPCO-Weithalsflaschen mit Verschluss eignen sich für einfache allgemeine Anwendungen, die keine schwereren Flaschen erfordern.
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy Weithalsflaschen aus PPCO mit Verschluss eignen sich besonders für die allgemeine Verwendung, wenn nicht unbedingt robustere Flaschen erforderlich sind. Bei diesen Flaschen handelt es sich um leichtgewichtigere Ausführungen der Nalgene Lab Quality Flaschen.
Eigenschaften:
  • Wirtschaftlich und wiederverwertbar
  • Transparenz ermöglicht einfaches Ablesen von Füllständen
  • Verschlüsse ohne Einsätze, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen oder Ihre Reagenzien kontaminieren können, sorgen für Auslaufsicherheit†
  • Autoklavierbar
Inhalt:
Polypropylen-Schraubverschlüsse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 500 ml (16 oz.)
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Farbe Naturfarben, durchscheinend
Beschreibung Weithalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 44 mm
Material Polypropylen-Copolymer (PPCO)
Anzahl pro Karton 48
Anzahl pro Packung 48
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Halsausführung 53 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 168 mm
Produkttyp Günstige Weithalsflasche
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 mm
Durchmesser (metrisch) 73 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen zwei Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.