Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithals-Verpackungsflaschen aus PPCO mit Verschluss: Großpackung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10151043
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
28 bis 415 mm
38 bis 415 mm
43 bis 415 mm
53 bis 415 mm
63 bis 415 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
125 Stück
250 Stück
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
10151043 250 ml 43 bis 415 mm 250 Stück
10416283 30 ml 28 bis 415 mm 1000 Stück
10242863 60 ml 28 bis 415 mm 1000 Stück
10374723 125 ml 38 bis 415 mm 500 Stück
10533385 500 ml 53 bis 415 mm 125 Stück
10222963 1000 ml 63 bis 415 mm 50 Stück
6 options
Artikelnummer. 10151043
Marke: Thermo Scientific™ 3121870008
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese leichten, auslaufsicheren Flaschen eignen sich zum Transportieren und Aufbewahren von Diagnostika, biologischen Wirkstoffen, Spezialchemikalien, Reagenzien, Klebstoffen und veterinärmedizinischen Pharmazeutika.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithals-Verpackungsflaschen aus PPCO mit Verschluss eignen sich zum Versand und zur Lagerung von Diagnostika, Biologika, Spezialchemikalien, Klebstoffen und Tierarzneimitteln. Diese langlebigen und autoklavierbaren Flaschen sind für Transport und Lagerung bestimmt.
  • Der weite Hals ermöglicht ein leichtes Befüllen und Entnehmen von Pulvern
  • Spritzgussverfahren gewährleisten Festigkeit und eine gleichmäßige Wandstärke
  • Aus hochreinen, lebensmitteltauglichen Kunststoffen ohne Weichmacher, Füllstoffe oder Streckmittel
  • Mit Verschlüssen aus Polypropylen
  • Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert. †Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Weithals-Verpackungsflaschen
Innendurchmesser (metrisch) Hals 33 mm
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Anzahl pro Karton 250
Anzahl pro Packung 250
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Halsausführung 43 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 131 mm
Produkttyp Weithals Packerflasche
Breite (angloamerikanisch) 2,4 in.
Höhe (angloamerikanisch) 5,15 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 43 bis 415 mm
Durchmesser (metrisch) 61 mm
Verschlusstyp Schraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt)
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.