Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithals-Verpackungsflaschen aus PPCO mit Verschluss: Großpackung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithals-Verpackungsflaschen aus PPCO mit Verschluss eignen sich zum Versand und zur Lagerung von Diagnostika, Biologika, Spezialchemikalien, Klebstoffen und Tierarzneimitteln. Diese langlebigen und autoklavierbaren Flaschen sind für Transport und Lagerung bestimmt.
- Der weite Hals ermöglicht ein leichtes Befüllen und Entnehmen von Pulvern
- Spritzgussverfahren gewährleisten Festigkeit und eine gleichmäßige Wandstärke
- Aus hochreinen, lebensmitteltauglichen Kunststoffen ohne Weichmacher, Füllstoffe oder Streckmittel
- Mit Verschlüssen aus Polypropylen
- Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert. †Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 1 oz., 30 ml |
| Kapazität (metrisch) | 30 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1 oz. |
| Farbe | Durchscheinend |
| Beschreibung | Weithals-Verpackungsflaschen |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 21 mm |
| Material | PPCO mit blauer PP-Basis |
| Anzahl pro Karton | 1000 |
| Anzahl pro Packung | 1000 |
| Verschlussfarbe | Naturfarben, durchscheinend |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.