Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithals-Verpackungsflaschen aus durchsichtigem braunen HDPE mit Verschluss: Großpackung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10058872
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
Verschlussgröße:
38 bis 415 mm
43 bis 415 mm
53 bis 415 mm
Packungsgröße:
125 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10058872
Marke: Thermo Scientific™ 3121840008
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schützen Sie lichtempfindliche Produkte in diesen lichtdurchlässigen, braunen HDPE-Weithalsverpackungsflaschen.
Schützen Sie lichtempfindliche Produkte in braunen, lichtdurchlässigen Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Weithalsverpackungsflaschen. Diese Flaschen aus durchscheinendem Polyethylen hoher Dichte erfüllen die Anforderungen des US-Arzneimittelbuches USP an lichtbeständige Behälter.
Merkmale:
  • Durchsichtige braune HDPE-Flasche mit undurchsichtigem braunem PP-Verschluss
  • Schützt lichtempfindliche Produkte und ermöglicht gleichzeitig das Erkennen des Füllstands
  • Der weite Hals ermöglicht ein leichtes Befüllen und Dosieren von Flüssigkeiten und Pulvern
  • Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Durchscheinend bernsteinfarben
Beschreibung Weithals-Verpackungsflaschen
Innendurchmesser (metrisch) Hals 33 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 250
Anzahl pro Packung 250
Verschlussfarbe Braun
Halsausführung 43 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Die Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Das Produkt erfüllt die aktuell geltenden Vorschriften der US-Pharmakopöe USP für lichtbeständige Behälter.
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 131 mm
Produkttyp Weithals Packerflasche
Breite (angloamerikanisch) 2,4 in.
Höhe (angloamerikanisch) 5,15 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 43 bis 415 mm
Durchmesser (metrisch) 61 mm
Verschlusstyp Schraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt)
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.