Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithals-Verpackungsflaschen aus durchsichtigem braunen HDPE mit Verschluss: Großpackung
Beschreibung
Schützen Sie lichtempfindliche Produkte in braunen, lichtdurchlässigen Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Weithalsverpackungsflaschen. Diese Flaschen aus durchscheinendem Polyethylen hoher Dichte erfüllen die Anforderungen des US-Arzneimittelbuches USP an lichtbeständige Behälter.
- Durchsichtige braune HDPE-Flasche mit undurchsichtigem braunem PP-Verschluss
- Schützt lichtempfindliche Produkte und ermöglicht gleichzeitig das Erkennen des Füllstands
- Der weite Hals ermöglicht ein leichtes Befüllen und Dosieren von Flüssigkeiten und Pulvern
- Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 125 ml (4 oz.) |
| Kapazität (metrisch) | 125 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
| Farbe | Durchscheinend bernsteinfarben |
| Beschreibung | Weithals-Verpackungsflaschen |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 28 mm |
| Material | HDPE |
| Anzahl pro Karton | 500 |
| Anzahl pro Packung | 500 |
| Verschlussfarbe | Lichtundurchlässig braun |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.