Learn More
Nalidixinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436117
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11436117 5 g 5 Gramm
11446117 25 g 25 Gramm
11456117 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436117 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25096.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 389-08-2 | C12H12N2O3 | 232.239 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Nalidixsäure ist ein antimikrobielles synthetisches 1,8-Naphthyridin. Es wird auch als Inhibitor bei der bakteriellen DNA-Gyrase verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Behandlung von Harnwegsinfektionen, die durch anfällige gramnegative Mikroorganismen verursacht werden, darunter die meisten E. Coli-, Enterobacter-, Klebsiella-Arten und Proteus-Arten.
Löslichkeit
Löslich in Diethylether, Aceton, Methylenchlorid, Chloroform und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich und luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 389-08-2
Summenformel C12H12N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 232.239
MDL-Nummer MFCD00006884
InChI-Schlüssel MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym nalidixic acid, nalidixin, nevigramon, nalidixate, uronidix, innoxalon, nalidixan, nalitucsan, sicmylon, unaserus
PubChem CID 4421
ChEBI CHEBI:100147
IUPAC-Name 1-Ethyl-7-Methyl-4-Oxo-1,8-Naphthyridin-3-Carbonsäure
SMILES CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalidixic acid
Schmelzpunkt 228°C to 230°C
Menge 5 g
Beilstein 750515
Merck Index 14,6359
Löslichkeitsinformationen Soluble in diethyl ether,acetone,methylene chloride,chloroform and methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 232.24
Reinheit (%) 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nalidixic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Nalidixic acid