Learn More
Nalidixinsäure, LoGiCal
Artikelnummer. 30459862
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30459862 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30459862 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR3144.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalidixic acid
CAS 389-08-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Nalidixic acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H12 N2 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Nalidixic acid, 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1,8-Naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,4-Dihydro-1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-7-methyl-1,8-naphthyridin-4-one-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-1-ethyl-7-methyl-1,8-naphthyridin-4-one, Betaxina, Cybis, Dixiben, Eucistin, Innoxalomn, NSC 82174, Nacid, Nalidic acid, Nalidicron, Nalidixan, Nalidixic acid, Nalidixin, Nalidixinic acid, Nalitucsan, Nalix, Nalurin, Narigix, Naxuril, NegGram, Nelidix, Nevigramon, Nicelate, Nogram, Poleon, Specifin, Uralgin, Uriben, Uriclar, Urisal, Urodixin, Uroman, Uroneg, Uropan, Win 18320, Wintomylon
InChI-Formel InChI=1S/C12H12N2O3/c1-3-14-6-9(12(16)17)10(15)8-5-4-7(2)13-11(8)14/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,16,17)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2ccc(C)nc12
IUPAC-Name 1-Ethyl-7-Methyl-4-Oxo-1,8-Naphthyridin-3-Carbonsäure
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 232.24
Menge 10 mg
Formelmasse 232,0848 g/mol