Learn More
Nalidixinsäure-Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16514394 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16514394 1 g 1 Gramm
16524394 5 g 5 Gramm
16534394 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16514394 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 463550010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3374-05-8 | C12H11N2NaO3 | 254.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5-8-3374
Summenformel C12H11N2NaO3
Molekulargewicht (g/mol) 254.22
InChI-Schlüssel ROKRAUFZFDQWLE-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name Natrium 1-Ethyl-7-Methyl-4-Oxo-1,4-Dihydro-1,8-Naphthyridin-3-Carboxylat
SMILES [Na+].CCN1C=C(C([O-])=O)C(=O)C2=CC=C(C)N=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalidixic acid sodium salt
Schmelzpunkt >280.0°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: 50 g/L (20°C).
Formelmasse 254.22