Learn More
Naloxone hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Naloxone hydrochloride, CAS # 357-08-4, is involved in the blockade of the mu-opioid receptor and removal of other compounds from the receptor site.
71.80 € - 453.99 €
Chemische Identifikatoren
| CAS | 357-08-4 |
|---|---|
| Summenformel | C19H22ClNO4 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 363.838 |
| MDL-Nummer | MFCD00069322 |
| InChI-Schlüssel | RGPDIGOSVORSAK-STHHAXOLSA-N |
| Synonym | naloxone hydrochloride, naloxone hcl, narcan, evzio, unii-f850569pqr, nalonee, 17-allyl-4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one hydrochloride, narcan tn, naloxonehydrochloride |
| PubChem CID | 5464092 |
| IUPAC-Name | (4R,4aS,7aR,12bS)-4a,9-dihydroxy-3-prop-2-enyl-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one;hydrochloride |
| SMILES | C=CCN1CCC23C4C(=O)CCC2(C1CC5=C3C(=C(C=C5)O)O4)O.Cl |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15452859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60013.MC |
100mg |
73.20 € 71.80 € / 100 Milligramm Sparen 1.40 € 1% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
15462859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60013.ME |
500mg |
239.00 € 227.99 € / 500 Milligramm Sparen 11.01 € 4% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
15442859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60013.03 |
1g |
477.00 € 453.99 € / 1 Gramm Sparen 23.01 € 4% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
| 357-08-4 | |
| 363.838 | |
| RGPDIGOSVORSAK-STHHAXOLSA-N | |
| 5464092 | |
| C=CCN1CCC23C4C(=O)CCC2(C1CC5=C3C(=C(C=C5)O)O4)O.Cl |
| C19H22ClNO4 | |
| MFCD00069322 | |
| naloxone hydrochloride, naloxone hcl, narcan, evzio, unii-f850569pqr, nalonee, 17-allyl-4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one hydrochloride, narcan tn, naloxonehydrochloride | |
| (4R,4aS,7aR,12bS)-4a,9-dihydroxy-3-prop-2-enyl-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one;hydrochloride |
Spezifikation
| Naloxone hydrochloride | |
| C19H22ClNO4 | |
| 14,6362 | |
| Soluble in water (73mg/ml),ethanol (3.3mg/ml),methanol (50mg/ml) and dimethyl sulfoxide (73mg/ml). Insoluble in ether | |
| C=CCN1CCC23C4C(=O)CCC2(C1CC5=C3C(=C(C=C5)O)O4)O.Cl | |
| 363.838 | |
| 363.84 |
| 357-08-4 | |
| MFCD00069322 | |
| naloxone hydrochloride, naloxone hcl, narcan, evzio, unii-f850569pqr, nalonee, 17-allyl-4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one hydrochloride, narcan tn, naloxonehydrochloride | |
| RGPDIGOSVORSAK-STHHAXOLSA-N | |
| (4R,4aS,7aR,12bS)-4a,9-dihydroxy-3-prop-2-enyl-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one;hydrochloride | |
| 5464092 | |
| 98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 206-611-0
missing translation for 'rtecsNumber' : QD2275000
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Recommended Storage : Keep cold