Learn More
Naloxonhydrochlorid-Dihydrat 1,0 mg/ml in Methanol (als wasserfreie freie Base), LoGiCal
Beschreibung
Naloxonhydrochlorid-Dihydrat 1,0 mg/ml in Methanol (als wasserfreie freie Base)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Naloxone hydrochloride dihydrate |
| CAS | 51481-60-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Naloxone hydrochloride dihydrate |
| Versandbedingung | Eispackung (-20 °C) |
| Summenformel | C19 H21 N O4 . Cl H . 2 H2 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Naloxone Hydrochloride Dihydrate, Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-(2-propenyl)-, hydrochloride, dihydrate, (5 alpha)- |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C19H21NO4.ClH0.2H2O/c1-2-8-20-9-7-18-15-11-3-4-12(21)16(15)24-17(18)13(22)5-6-19(18,23)14(20)10-11;;;/h2-4,14,17,21,23 H,1,5-10H2;1 H;2*1H2/t14-,17+,18+,19-;;;/m1.../s1 |
| SMILES | O.O.Cl.Oc1ccc2C[C@H]3 N(CC=C)CC[C@@]45 [C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35 O |
| IUPAC-Name | (4R,4AS,7aR,12bS)-4A,9-Dihydroxy-3-prop-2-enyl-2,4,5,6,7A,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isochinolin-7-on; Dihydrat; Hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |