Learn More
Naloxonhydrochlorid-Dihydrat, Mikromol™
Artikelnummer. 17941436
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17941436 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17941436 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0272.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Naloxonhydrochlorid-Dihydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naloxone hydrochloride dihydrate
CAS 51481-60-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Naloxone hydrochloride dihydrate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H21 N O4 . Cl H . 2 H2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Naloxone Hydrochloride Dihydrate, Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-(2-propenyl)-, hydrochloride, dihydrate, (5alpha)-
InChI-Formel InChI=1S/C19H21NO4.ClH.2H2O/c1-2-8-20-9-7-18-15-11-3-4-12(21)16(15)24-17(18)13(22)5-6-19(18,23)14(20)10-11;;;/h2-4,14,17,21,23H,1,5-10H2;1H;2*1H2/t14-,17+,18+,19-;;;/m1.../s1
SMILES O.O.Cl.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC=C)CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O
IUPAC-Name (4R,4aS,7aR,12bS)-4a,9-Dihydroxy-3-prop-2-enyl-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isochinolin-7-on; Dihydrat; Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 399.87
Menge 250 mg
Formelmasse 399,1449 g/mol