Learn More
Nalpha-Benzyloxycarbonyl-L-Ornithin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15429518
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15429518 1 g 1 Gramm
15439518 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15429518 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63052.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2640-58-6 | C13H18N2O4 | 266.297 g/mol
Nalpha-Benzyloxycarbonyl-L-ornithine is widely used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nalpha-Benzyloxycarbonyl-L-Ornithin ist als pharmazeutisches Zwischenprodukt weit verbreitet.
Löslichkeit
Löslich in 0.1 N NaOG (1 mg/ml klare, farblose Lösung). Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2640-58-6
Summenformel C13H18N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 266.297
MDL-Nummer MFCD00038200
InChI-Schlüssel ZYGRWJVRLNJIMR-NSHDSACASA-N
Synonym z-orn-oh, cbz-l-ornithine, cbz-orn-oh, l-ornithine, n2-phenylmethoxy carbonyl, 2s-5-amino-2-benzyloxy carbonyl amino pentanoic acid, s-5-amino-2-benzyloxycarbonylamino pentanoic acid, s-5-amino-2-benzyloxy carbonyl amino pentanoic acid, pubchem18987, carbobenzyloxy-l-ornithine, na-carbobenzoxy-l-ornithine
PubChem CID 7010490
IUPAC-Name (2S)-5-amino-2-(phenylmethoxycarbonylamino)pentansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CCCN)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalpha-Benzyloxycarbonyl-L-ornithine
Farbe Weiß
Löslichkeitsinformationen Soluble in 0.1N NaOG (1mg/ml-clear,colorless solution). Slightly soluble in water.
Menge 1 g
Formelmasse 266.29
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver