Learn More
NAlpha-Cbz-L-Tryptophan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nalpha-Cbz-L-tryptophan |
| CAS | 7432-21-5 |
| Summenformel | C19H18N2O4 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-tryptophan, N-Carboxy-L-tryptophan N-Benzyl Ester, (S)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-3-(1H-indol-3-yl)propanoic Acid, Benzyloxycarbonyl-L-tryptophan, Carbobenzoxy-L-tryptophan, L-(Carbobenzyloxy)tryptophan, N-(Benzyloxycarbonyl)tryptophan, N-Benzyloxycarbonyl-L-tryptophan, N-Carbobenzoxy-L-tryptophan, N-Carbobenzyloxy-L-tryptophan, N-Cbz-L-Tryptophan, NSC 521831, Nalpha-Benzyloxycarbonyl-L-tryptophan |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H18N2O4/c22-18(23)17(10-14-11-20-16-9-5-4-8-15(14)16)21-19(24)25-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-9,11,17,20H,10,12H2,(H,21,24)(H,22,23)/t17-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)OCc3ccccc3 |
| IUPAC-Name | (2S)-3-(1H-indol-3-yl)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 338.36 |
| Formelmasse | 338.1267 |