Learn More
Nalpha-Fmoc-Nomega-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenylsulfonyl)-L-Arginin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15438576
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15438576 5 g 5 Gramm
15448576 25 g 25 Gramm
15458576 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15438576 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63907.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98930-01-9
Summenformel C31H36N4O7S
Molekulargewicht (g/mol) 608.71
MDL-Nummer MFCD00043098,MFCD00065616
InChI-Schlüssel LKGHIEITYHYVED-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-arg mtr-oh, fmoc-l-arg mtr, fmoc-arg mtr, fmoc-l-arg mtr-oh, ambotzfaa1700, fmoc-arginine mtr-oh, fmoc-l-arginine mtr, pubchem10000, fmoc-ng-mtr-l-arginine hemiisopropyl ether, fmoc-arg mtr-oh tlc
PubChem CID 3010428
SMILES COC1=C(C)C(C)=C(C(C)=C1)S(=O)(=O)NC(N)=NCCCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalpha-Fmoc-Nomega-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenylsulfonyl)-L-arginine
Farbe Weiß
IUPAC-Name 5-{[amino(4-methoxy-2,3,6-Trimethylbenzolsulfonamid)methyliden]amino}-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)pentanosäure
Menge 5 g
Formelmasse 608.71
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver