missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NAlpha, NEpsilon-Bis-boc-L-lysine, TRC

Artikelnummer. 30240579
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30240579 5 g 5 Gramm
30240533 250 mg 250 Milligramm
30240892 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30240579 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6569955G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2483-46-7
Summenformel C16 H30 N2 O6
Molekulargewicht (g/mol) 346.42
Synonym L-Lysine, N2,N6-bis[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-, Lysine, N2,N6-dicarboxy-, N2,N6-di-tert-butyl ester (7CI), Lysine, N2,N6-dicarboxy-, N2,N6-di-tert-butyl ester, L- (8CI), N2,N6-Bis[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-lysine, (S)-2,6-Bis(tert-butoxycarbonylamino)hexanoic acid, (S)-2,6-Bis(tert-butyloxycarbonylamino)hexanoic acid, Di(N-Boc)-L-lysine, Di-tert-butoxycarbonyl-L-lysine, Di[N-(tert-Butoxycarbonyl)]-L-lysine, N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-(S)-lysine, N,N'-Bis-tert-butoxycarbonyl-L-lysine, N,N'-Di-tert-butoxycarbonyl-L-lysine, N2,N6-Bis(tert-butoxycarbonyl)-L-lysine, NSC 164052
IUPAC-Name (2S)-2,6-bis[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Na, Ne-Bis-boc-L-lysine
InChI-Formel InChI=1S/C16H30N2O6/c1-15(2,3)23-13(21)17-10-8-7-9-11(12(19)20)18-14(22)24-16(4,5)6/h11H,7-10H2,1-6H3,(H,17,21)(H,18,22)(H,19,20)/t11-/m0/s1
Menge 5 g
Formelmasse 346.2104
Versandbedingung Room Temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.