Learn More
Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-Lysin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-lysine is used as fine chemical intermediate, synthesis intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-lysin wird als feinchemisches Zwischenprodukt und Synthesezwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Äther, Ethylacetat und Methanol
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-lysine |
| Farbe | Weiß |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform,ether,ethyl acetate and methanol |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 346.42 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt |