Learn More
Naltrexon-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 17974495
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17974495 10 g 10 Gramm
17910405 1 g 1 Gramm
17962195 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17974495 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN28575010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16676-29-2
Summenformel C20 H23 N O4 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 377.86
Synonym (5α)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one Hydrochloride (1:1), Morphinan-6-one, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-, hydrochloride, (5α)- (9CI), Morphinan-6-one, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5α-epoxy-3,14-dihydroxy-, hydrochloride (8CI), Antaxone, Depade, EN 1639A, NIH 8503, Nalorex, Naltrexone hydrochloride, ReVia, Trexan
IUPAC-Name (4R,4aS,7aR,12bS)-3-(Cyclopropylmethyl)-4a,9-Dihydroxy-2,4,5,6,7a,13-Hexahydro-1H-4,12-Methanobenzofuro[3,2-e]Isoquinolin-7-ein; Hydrochlorid
SMILES Cl.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC4CC4)CC[C@@]56[C@@H](Oc1c25)C(=O)CC[C@@]36O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naltrexone hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C20H23NO4.ClH/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11;/h3-4,11,15,18,22,24H,1-2,5-10H2;1H/t15-,18+,19+,20-;/m1./s1
Formelmasse 377.1394
Reinheit (%) >95%