Learn More
Naminidil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482898
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16482898 10 mg 10 Milligramm
16405647 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16482898 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100276
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Naminidil is a cyanoguanidine KATP opener.
Naminidil is a cyanoguanidine KATP opener.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naminidil
Physikalische Form Solid
CAS 220641-11-2
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H19N5
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym BMS 234303-01
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (464.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)(C)[C@H](N/C(NC#N)=N/C1=CC=C(C#N)C=C1)C
Molekulargewicht (g/mol) 269.34
Formelmasse 269.34
Reinheit (%) 98.63%
Güte Research