Learn More
Melford NANA
Artikelnummer. 30017935
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30017935 25 mg 25 Milligramm
30017936 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30017935 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. A100800.025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Se returpolicy
Substrat für N-Acetylneuraminsäure-Aldolase.
Substanzname: n-Acetylneuraminsäure, synthetische Sialinsäure
CAS-Nummer: 131-48-6
Molekularformel: C11H19NO9
Molekulargewicht: 309,2
Chemische Reinheit: > 99%
Löslich in: Wasser
Bei -20 °C °lagern.
Specifikationer
CAS 131-48-6
Summenformel C11H19NO9
Menge 25 mg
Molekulargewicht (g/mol) 309.3
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.