Learn More
Macherey-Nagel™ Nano Durasil-20 TLC-Platte
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Nano Durasil-20 |
| Partikelgröße | 2 bis 10 μm |
| Porengröße | 60 Å |
| Menge | 50er-Packung |
| Typ | TLC-Platte |
| Porenvolumen | 0,75 ml/g |
| Spezifische Oberfläche | ∼500 m2/g |
| Dicke (metrisch) | 0,2 mm |
| Abmessungen (L x B) | 10 x 20 cm |